Print…
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane
D1789-25ML D1789-5ML
TCIAD1789-25MLEA 154 EUR
TCIAD1789-25ML TCIAD1789-5ML
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal ≥95.0% (por GC)
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Fórmula: C₈H₁₈O₂Si
Peso Molecular: 174.32 g/mol
Ponto de ebulição: 52°C
Ponto de Inflamação: 30°C
Número MDL : MFCD00010232
Número CAS: 31469-15-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %