Print…
4-Dimethylaminopyridinium bromide perbromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)pyridine tribromide
D1787-25G D1787-5G
TCIAD1787-25GEA 95 EUR
TCIAD1787-25G TCIAD1787-5G
4-Dimethylaminopyridinium bromide perbromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-Dimethylaminopyridinium bromide perbromide
Fórmula: C₇H₁₁Br₃N₂
Peso Molecular: 362.89 g/mol
Número MDL : MFCD00043439
Número CAS: 92976-81-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency