Print…
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1780-25ML D1780-100ML
TCIAD1780-25MLEA 24 EUR
TCIAD1780-25ML TCIAD1780-100ML
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Fórmula: C₈H₁₈OSi₂
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00014933
Número CAS: 2627-95-4
EINECS: 220-099-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %