Print…
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1766-25ML D1766-500ML
TCIAD1766-25MLEA 16 EUR
TCIAD1766-25ML TCIAD1766-500ML
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Fórmula: C₉H₂₁N₃
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00059773
Número CAS: 104-19-8
EINECS: 203-183-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %