Print…
4,4'-Dithiodibutyric acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Carboxypropyl Disulphide, Bis(3-carboxypropyl) Disulphide, 4,4'-Disulphanediyldibutanoic acid
D1757-25G D1757-5G
TCIAD1757-25GEA 120 EUR
TCIAD1757-25G TCIAD1757-5G
4,4'-Dithiodibutyric acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dithiodibutyric acid
Fórmula: C₈H₁₄O₄S₂
Número MDL : MFCD00004406
Número CAS: 2906-60-7
EINECS: 220-818-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C