Print…
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1727-500ML D1727-25ML
TCIAD1727-500MLEA 544 EUR
TCIAD1727-500ML TCIAD1727-25ML
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol
Fórmula: C₇H₁₇NO
Ponto de ebulição: 69°C
Número MDL : MFCD00059879
Número CAS: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
UN: 2924
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %