Print…
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Diethyl-beta-alanine Hydrochloride
D1713-25G D1713-5G
TCIAD1713-25GEA 322 EUR
TCIAD1713-25G TCIAD1713-5G
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD00012611
Número CAS: 15674-67-6
EINECS: 239-751-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency