Print…
9,10-Dicyanoanthracene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1656-1G D1656-5G
TCIAD1656-1GEA 62 EUR
TCIAD1656-1G TCIAD1656-5G
9,10-Dicyanoanthracene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9,10-Dicyanoanthracene
Fórmula: C₁₆H₈N₂
Número MDL : MFCD00041733
Número CAS: 1217-45-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %