Print…
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide, Eschenmoser's Salt
D1646-25G D1646-5G
TCIAD1646-25GEA 158 EUR
TCIAD1646-25G TCIAD1646-5G
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide ≥97.0% (por análise titulométrica)
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Fórmula: C₃H₈IN
Peso Molecular: 185.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011810
Número CAS: 33797-51-2
EINECS: 251-680-2
Merck Index: 14,03251
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %