Stearyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Octadecyl 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid Stearyl Ester
D1644-25G
D1644-500G
D1644-100G
TCIAD1644-25GEA
16
EUR
TCIAD1644-25G
TCIAD1644-500G
TCIAD1644-100G
Stearyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Stearyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
Fórmula:
C₃₅H₆₂O₃ Peso Molecular: 530.88 g/mol |
Número MDL :
MFCD00017498 Número CAS: 2082-79-3 EINECS: 218-216-0 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 55.0 deg-C |