Print…
2,6-Diaminopurine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
D1625-25G D1625-5G
TCIAD1625-25GEA 124 EUR
TCIAD1625-25G TCIAD1625-5G
2,6-Diaminopurine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,6-Diaminopurine
Fórmula: C₅H₆N₆
Número MDL : MFCD00213668
Número CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Merck Index: 14,02985
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Water 9.0 to 12.0 %