Print…
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para material eletrocrômico
Fornecedor: TCI
Atenção
D1593-5G D1593-25G
TCIAD1593-5GEA 79 EUR
TCIAD1593-5G TCIAD1593-25G
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para material eletrocrômico
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide
Fórmula: C₂₄H₃₈Br₂N₂
Número MDL : MFCD00011997
Número CAS: 6159-05-3
EINECS: 228-178-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %