Print…
Dihydrolinalool 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,7-Dimethyl-6-octen-3-ol, 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol
D1592-25ML D1592-500ML
TCIAD1592-25MLEA 27 EUR
TCIAD1592-25ML TCIAD1592-500ML
Dihydrolinalool 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Dihydrolinalool
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 178°C
Número MDL : MFCD00059140
Número CAS: 18479-51-1
EINECS: 242-359-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeae0f3303ee154f6979bac945b0b8d5c6f95c08&vid=aeae0f3303ee154f6979bac945b0b8d5c6f95c08&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %