Print…
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Furaneol, 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
D1569-25G D1569-5G
TCIAD1569-25GEA 81 EUR
TCIAD1569-25G TCIAD1569-5G
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone ≥98.0% (por HPLC)
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone
Fórmula: C₆H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010706
Número CAS: 3658-77-3
EINECS: 222-908-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %