Print…
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
D1537-10G D1537-25G
TCIAD1537-10GEA 108 EUR
TCIAD1537-10G TCIAD1537-25G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Inflamação: 63°C
Número MDL : MFCD00023003
Número CAS: 1746-11-8
EINECS: 217-124-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %