Print…
Diethylene glycol dibenzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Oxybis(ethane-2,1-diyl) dibenzoate
D1522-25ML D1522-500ML
TCIAD1522-25MLEA 18 EUR
TCIAD1522-25ML TCIAD1522-500ML
Diethylene glycol dibenzoate ≥97.0% (por GC)
Diethylene glycol dibenzoate
Fórmula: C₁₈H₁₈O₅
Ponto de Inflamação: 228°C
Número MDL : MFCD00020679
Número CAS: 120-55-8
EINECS: 204-407-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %