Print…
1,3-Diphenylisobenzofuran ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran, 1,3-Diphenyl-isobenzofuran, DIB
D1520-25G D1520-5G
TCIAD1520-25GEA 244 EUR
TCIAD1520-25G TCIAD1520-5G
1,3-Diphenylisobenzofuran ≥97.0% (por GC)
1,3-Diphenylisobenzofuran
Fórmula: C₂₀H₁₄O
Peso Molecular: 270.33 g/mol
Número MDL : MFCD00005931
Número CAS: 5471-63-6
EINECS: 226-808-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C