Print…
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica) agente dimetiletilsililante
Fornecedor: TCI
Atenção
D1516-1G D1516-5G
TCIAD1516-1GEA 64 EUR
TCIAD1516-1G TCIAD1516-5G
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica) agente dimetiletilsililante
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole
Fórmula: C₇H₁₄N₂Si
Peso Molecular: 154.29 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD00059723
Número CAS: 62365-34-8
EINECS: 263-525-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Estradiol