Print…
Sodium trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
132101-100G 132101-25G
SIAL132101-100GEA 161 EUR
SIAL132101-100G SIAL132101-25G
Sodium trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Sodium trifluoroacetate
Fórmula: C₂F₃NaO₂
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Número MDL : MFCD00013217
Número CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6