2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2-Dimethylthiazolidine
D1491-25ML
D1491-5ML
TCIAD1491-25MLEA
33
EUR
TCIAD1491-25ML
TCIAD1491-5ML
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole
Fórmula:
C₅H₁₁NS Ponto de ebulição: 61°C Ponto de Inflamação: 55°C |
Número MDL :
MFCD00014488 Número CAS: 19351-18-9 EINECS: 242-980-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |