Print…
4,4'-Dipyridyl sulphide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
D1483-5G D1483-1G
TCIAD1483-5GEA 275 EUR
TCIAD1483-5G TCIAD1483-1G
4,4'-Dipyridyl sulphide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dipyridyl sulphide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S
Peso Molecular: 188.25 g/mol
Número MDL : MFCD00059784
Número CAS: 37968-97-1
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency