Print…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
D1479-1G D1479-5G
TCIAD1479-1GEA 37 EUR
TCIAD1479-1G TCIAD1479-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Fórmula: C₆Br₂F₄
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Fusão: 16°C
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00039209
Número CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %