Print…
Dodecylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1452-25G D1452-500G D1452-100G
TCIAD1452-25GEA 33 EUR
TCIAD1452-25G TCIAD1452-500G TCIAD1452-100G
Dodecylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dodecylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₂₇N
Número MDL : MFCD00042017
Número CAS: 929-73-7
EINECS: 213-205-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency