Print…
N,N-Diethylglycine methyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1443-25G D1443-500G D1443-5G
TCIAD1443-25GEA 61 EUR
TCIAD1443-25G TCIAD1443-500G TCIAD1443-5G
N,N-Diethylglycine methyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Diethylglycine methyl ester
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059368
Número CAS: 30280-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %