Print…
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
D1377-1G D1377-100MG
TCIAD1377-1GEA 100 EUR
TCIAD1377-1G TCIAD1377-100MG
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Fórmula: C₃H₈N₂O₂·HCl
Número MDL : MFCD00065497
Número CAS: 1482-97-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)