Print…
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1358-25ML D1358-500ML
TCIAD1358-25MLEA 41 EUR
TCIAD1358-25ML TCIAD1358-500ML
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (por GC)
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00059339
Número CAS: 25260-60-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %