Print…
1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1329-25G D1329-500G
TCIAD1329-25GEA 45 EUR
TCIAD1329-25G TCIAD1329-500G
1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O₈
Número MDL : MFCD00004286
Número CAS: 4408-81-5
EINECS: 224-559-7
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency