Print…
2,5-Dithiobiurea ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hydrazine-1,2-bis(carbothioamide)
D1308-10G D1308-25G
TCIAD1308-10GEA 40 EUR
TCIAD1308-10G TCIAD1308-25G
2,5-Dithiobiurea ≥95.0% (por HPLC)
2,5-Dithiobiurea
Fórmula: C₂H₆N₄S₂
Número MDL : MFCD00014471
Número CAS: 142-46-1
EINECS: 205-537-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 35.50 to 38.20 %
Solubility in hot Water almost transparency