Print…
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1297-25ML D1297-5ML
TCIAD1297-25MLEA 170 EUR
TCIAD1297-25ML TCIAD1297-5ML
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine
Fórmula: C₇H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Inflamação: 41°C
Número MDL : MFCD00009053
Número CAS: 104-79-0
EINECS: 203-238-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %