Print…
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(3-Dimethylaminophenyl)ethyl Alcohol, 3-Dimethylamino-alpha-methylbenzyl Alcohol
D1269-25G D1269-5G
TCIAD1269-25GEA 393 EUR
TCIAD1269-25G TCIAD1269-5G
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Peso Molecular: 165.24 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Número MDL : MFCD00059658
Número CAS: 5339-01-5
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %