Print…
2,4-Dimethyl-1-heptene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1258-1ML D1258-5ML
TCIAD1258-1MLEA 33 EUR
TCIAD1258-1ML TCIAD1258-5ML
2,4-Dimethyl-1-heptene ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-1-heptene
Fórmula: C₉H₁₈
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD00059250
Número CAS: 19549-87-2
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %