Print…
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
D1199-25ML D1199-5ML
TCIAD1199-25MLEA 451 EUR
TCIAD1199-25ML TCIAD1199-5ML
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (por GC)
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Peso Molecular: 199.26 g/mol
Número MDL : MFCD00038043
Número CAS: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %