Print…
2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5,6-Dimethyl-2,4-pyrimidinediol, 5,6-Dimethyluracil, 2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine
D1136-1G D1136-5G
TCIAD1136-1GEA 37 EUR
TCIAD1136-1G TCIAD1136-5G
2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00010708
Número CAS: 26305-13-5
EINECS: 247-601-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency