Print…
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1098-25ML D1098-500ML
TCIAD1098-25MLEA 22 EUR
TCIAD1098-25ML TCIAD1098-500ML
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00021978
Número CAS: 7005-47-2
EINECS: 230-279-6
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %