Print…
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1067-25G D1067-5G
TCIAD1067-25GEA 133 EUR
TCIAD1067-25G TCIAD1067-5G
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane
Fórmula: C₆H₁₂Br₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053168
Número CAS: 594-81-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency