Print…
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
D1065-25G D1065-500G
TCIAD1065-25GEA 17 EUR
TCIAD1065-25G TCIAD1065-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥95.0% (por GC)
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00002861
Número CAS: 104-38-1
EINECS: 203-197-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C