Print…
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Dnp-glycine, Dnp-Gly-OH
D1032-1G D1032-100MG
TCIAD1032-1GEA 72 EUR
TCIAD1032-1G TCIAD1032-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine
Fórmula: C₈H₇N₃O₆
Peso Molecular: 241.16 g/mol
Número MDL : MFCD00024400
Número CAS: 1084-76-0
EINECS: 214-114-5
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency