Print…
3,9-Divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1027-25G D1027-500G D1027-100G
TCIAD1027-25GEA 80 EUR
TCIAD1027-25G TCIAD1027-500G TCIAD1027-100G
3,9-Divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane ≥98.0% (por GC)
3,9-Divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Fórmula: C₁₁H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 94°C
Número MDL : MFCD00006564
Número CAS: 78-19-3
EINECS: 201-092-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency