Print…
Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1017-25ML D1017-500ML
TCIAD1017-25MLEA 48 EUR
TCIAD1017-25ML TCIAD1017-500ML
Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0% (por GC)
Methyl cis-13-docosenoate
Fórmula: C₂₃H₄₄O₂
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00027343
Número CAS: 1120-34-9
EINECS: 214-305-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Purity (GC) min. 90.0 %