Print…
Ethyl erucate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1014-25ML D1014-5ML
TCIAD1014-25MLEA 170 EUR
TCIAD1014-25ML TCIAD1014-5ML
Ethyl erucate ≥95.0% (por GC)
Ethyl erucate
Fórmula: C₂₄H₄₆O₂
Ponto de ebulição: 233°C
Número MDL : MFCD00027405
Número CAS: 37910-77-3
EINECS: 253-712-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %