Print…
2,3-Dichlorotetrahydrofuran ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrahydro-2,3-dichlorofuran
D0985-25G D0985-5G
TCIAD0985-25GEA 330 EUR
TCIAD0985-25G TCIAD0985-5G
2,3-Dichlorotetrahydrofuran ≥90.0% (por GC)
2,3-Dichlorotetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₆Cl₂O
Peso Molecular: 140.99 g/mol
Ponto de ebulição: 63°C
Número MDL : MFCD00059736
Número CAS: 3511-19-1
EINECS: 222-513-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %