Print…
Laurinaldehyde ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with α-tocopherol
D0979-25ML D0979-500ML
TCIAD0979-25MLEA 16 EUR
TCIAD0979-25ML TCIAD0979-500ML
Laurinaldehyde ≥95.0% (por GC) estabilizado
Laurinaldehyde
Fórmula: C₁₂H₂₄O
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00007017
Número CAS: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %