Print…
4,4'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p,p'-Ditolylamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
D0950-25G D0950-5G
TCIAD0950-25GEA 161 EUR
TCIAD0950-25G TCIAD0950-5G
4,4'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₅N
Peso Molecular: 197.2756 g/mol
Ponto de ebulição: 330°C
Número MDL : MFCD00059317
Número CAS: 620-93-9
EINECS: 210-659-8
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency