Print…
2,2'-Dithiodipropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0946-25G D0946-5G
TCIAD0946-25GEA 408 EUR
TCIAD0946-25G TCIAD0946-5G
2,2'-Dithiodipropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Dithiodipropionic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₄S₂
Número MDL : MFCD00059649
Número CAS: 4775-93-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %