Diisopropanolamina mistura de DL/meso ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,1'-Iminodipropano-2-ol
D0924-25G
D0924-500G
TCIAD0924-25GEA
18
EUR
TCIAD0924-25G
TCIAD0924-500G
Diisopropanolamina mistura de DL/meso ≥90.0% (por GC)
Diisopropanolamina
Fórmula:
C₆H₁₅NO₂ Peso Molecular: 133.19 g/mol |
Número MDL :
MFCD00004531 Número CAS: 110-97-4 EINECS: 203-820-9 Merck Index: 14,03195 |
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |