Print…
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
D0897-25G D0897-500G
TCIAD0897-25GEA 16 EUR
TCIAD0897-25G TCIAD0897-500G
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Fórmula: C₁₅H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 250.26 g/mol
Ponto de ebulição: 184°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036131
Número CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Butylamine Method) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency