Print…
Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
D0850-100G D0850-25G D0850-500G
TCIAD0850-100GEA 84 EUR
TCIAD0850-100G TCIAD0850-25G TCIAD0850-500G
Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 3,5-dinitrosalicílico
Fórmula: C₇H₄N₂O₇
Número MDL : MFCD00007104
Número CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency