Print…
2-(2,4-Dinitrophenylthio)benzothiazole ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2,4-Dinitrophenylmercapto)benzothiazole
D0848-25G D0848-500G
TCIAD0848-25GEA 16 EUR
TCIAD0848-25G TCIAD0848-500G
2-(2,4-Dinitrophenylthio)benzothiazole ≥98.0% (por base de azoto total)
2-(2,4-Dinitrophenylthio)benzothiazole
Fórmula: C₁₃H₇N₃O₄S₂
Número MDL : MFCD00059704
Número CAS: 17586-89-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Toluene faint turbidity