Print…
2,2'-Dinaphthyl ether ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0811-10G D0811-25G
TCIAD0811-10GEA 129 EUR
TCIAD0811-10G TCIAD0811-25G
2,2'-Dinaphthyl ether ≥99.0% (por GC)
2,2'-Dinaphthyl ether
Fórmula: C₂₀H₁₄O
Peso Molecular: 270.33 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Número MDL : MFCD00015447
Número CAS: 613-80-9
EINECS: 210-356-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency