Print…
3,3'-Dimethylnaphthidine ≥97.0% (por análise titulométrica) para determinação colorimétrica de Cl em água
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Diamino-3,3'dimethyl-1,1'-binaphthyl, 3,3'-Dimethyl-[1,1'-binaphthalene]-4,4'-diamine, 4-(4-amino-3-methylnaphthalen-1-yl)-2-methylnaphthalen-1-amine
D0754-1G D0754-5G
TCIAD0754-1GEA 178 EUR
TCIAD0754-1G TCIAD0754-5G
3,3'-Dimethylnaphthidine ≥97.0% (por análise titulométrica) para determinação colorimétrica de Cl em água
3,3'-Dimethylnaphthidine
Fórmula: C₂₂H₂₀N₂
Número MDL : MFCD00042706
Número CAS: 13138-48-2
EINECS: 236-069-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with 0.1ppm Chloride ion